安全性情報
52972-U
Supelco
Supelclean Z-Sep + SPEチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104018
NACRES:
NB.21
物質
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
組成
Bed wt., 500 mg
包装
pk of 30 ×
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
容量
6 mL
アプリケーション
food and beverages
詳細
この製品は、畜産物中の残留農薬分析用に開発されました。低極性または中極性の農薬を含むサンプルに使用します。
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
52972-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE Z-Sep/C18 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55506-U
Supel QuE
Supel™ QuE Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Supelco
55234-U
Supel QuE
Supel™ QuE Non-Buffered Tube 1, pk of 50
Supelco
55294-U
Supel QuE