物質
polypropylene tube
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
標識化の程度
11% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
480 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) bonding
粒径
50 μm
ポアサイズ
70 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
使用可能なサンプルマトリックス:水溶液(生体液、水試料)
- モノメリック結合、オクタデシル基(C:11%)、エンドキャップ有り
- 中程度の極性を有する疎水性分子の保持力に優れています。
- DSC-18では強力に吸着し過ぎる大型疎水性分子の溶出に有効です。
- 生体試料分析での医薬品代謝物の分離に用いられます。
- 保持力が低いこの固定相は、弱い有機溶媒を少量使用して疎水性化合物を迅速に脱離するのに使用します
WGK
WGK 3
Jan Code
52613-U:
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
プロトコル
HPLC Analysis of Barbiturates in Serum on Discovery® C18 after SPE using Discovery® DSC-18Lt
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)