Merck
52214-U
Upchurch VHP (Very High Pressure) Fittings
VHP-205, for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing, 10-32 thread, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
stainless steel
メーカー/製品名
VHP-205
包装
1 ea of
フィッティング
10-32 thread
適合性
for use with 1/16 inch (1.6mm) tubing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)