Merck
52006
Supelco
5-Geranyloxy-7-methoxycoumarin
analytical standard
別名:
5-Geranoxy-7-methoxycoumarin, 5-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O4
CAS番号:
分子量:
328.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1OC2=CC(OC)=CC(OC/C=C(C)/CCC=C(C)C)=C2C=C1
InChI
1S/C20H24O4/c1-14(2)6-5-7-15(3)10-11-23-18-12-16(22-4)13-19-17(18)8-9-20(21)24-19/h6,8-10,12-13H,5,7,11H2,1-4H3/b15-10+
InChI Key
WXUOSNJWDJOHGW-XNTDXEJSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52006-BULK:
52006-5MG:
52006-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)