Key Documents
51272-U
MicroTightアダプター
PEEK, for use with (1/16" to 1/32" tubing)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
物質
PEEK
適合性
for use with (1/16" to 1/32" tubing)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのアダプターは、内径1/16インチのチューブとキャピラリーチューブを真のゼロデッドボリューム(ZDV)で接続するのに有用です。MicroTightアダプターは、外径1/16インチのチューブを外径1/32インチおよび360 μmのチューブに直接接続できるようにします。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)