安全性情報
509140
SGE社マイクロシリンジ
0.5BNR-5BV, Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel), volume 0.5 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
Plunger-in-needle syringe
特徴
Plunger -in-needle (6.5mm OD barrel)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 000301
ニードルL × 外径
50 mm × 0.63 mm
容量
0.5 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A sample as small as 0.1 μL is contained in the needle.
  • nozzle tip with 0.12mm opening and caone shape for better septum
  • full sample displacement
  • plunger extended to the tip of the needle - Zero Dead Volume
  • no sample carryover
  • improved sample volume reproducibility
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)