安全性情報
506567
Supelco
EPA 8270/Appendix IX 半揮発性物質キャリブレーションMix
1000 μg/mL each component in dichloromethane, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
グレード
analytical standard
認証
EPA 8270
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
1000 μg/mL each component in dichloromethane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アナライト
詳細
    Acetophenone
    4-Aminobiphenyl
    Aniline
    Benzyl alcohol
    m-Cresol
    2,6-Dichlorophenol
    p-Dimethylaminoazobenzene
    7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
    1,3-Dinitrobenzene
    Dinoseb
    Diphenylamine
    Ethyl methanesulfonate
    N-(2-Fluorenyl)acetamide
    Hexachloropropene
    Isosafrol
    Methapyrilene HCl
    3-Methylcholanthrene
    Methyl methanesulfonate
    1-Naphthylamine
    2-Naphthylamine
    4-Nitroquinoline N-oxide
    N-Nitrosodibutylamine
    N-Nitrosodiethylamine
    N-Nitrosomethylethylamine
    Nitrosomorpholine
    1-Nitrosopiperidine
    1-Nitrosopyrrolidine
    2-Methyl-5-nitroaniline
    Pentachlorobenzene
    Pentachloroethane
    Pentachloronitrobenzene
    Phenacetin
    2-Picoline
    Pyridine trifluoroacetate
    Safrole
    1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    o-Toluidine
    1,3,5-Trinitrobenzene
    すべて表示 (39)
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
506567:4.548173164427E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)