製品名
Ascentis® Express 90 Å ES-C18, 2.0 µm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, 2.0 μm particle size
物質
(SST)
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Ascentis® Express
特徴
non-endcapped, optimized for stability under low pH conditions
包装
1 ea of
標識化の程度
6.5% Carbon loading
パラメーター
1000 bar max. pressure
40 °C temp. limit (at pH 8)
90 °C temp. limit (at pH 1)
カラムL × 内径
15 cm × 2.1 mm
Matrix
Fused-Core™ silica particle platform particle platform
マトリックス活性基
C18
粒径
2.0 μm
2.0 μm
ポアサイズ
90 Å pore size
動作pH範囲
1-8
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ascentis® Express ES-C18 is a non-endcapped C18 stationary phase based on the proven Fused-Core® particle design. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 µm thick, porous shell and the small overall particle size of 2.0 µm. The sterically protected ligand reduces acidic hydrolysis which enables low pH mobile phases to be used. In addition to providing improved stability with low pH mobile phases,, Ascentis® Express ES-C18 is applicable to a wide range of small molecule applications.
アナリシスノート
The target analytes include small molecules including (but not limited to) polyphenols, cannabinoids, and pesticides.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)