安全性情報
505269
Supelco
Supelclean LC-Ph SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
特徴
endcapped
組成
bed wt., 500 mg
包装
pk of 54
標識化の程度
5.5% C
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
475 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
phenyl bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
505269:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.