安全性情報
57016
Supelco
Supelclean LC-Diol SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
物質
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
品質水準
製品種目
Supelclean
組成
bed wt., 500 mg
包装
pkg of 54 ea
標識化の程度
7% C loading
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
表面積
450 m2/g
容量
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
マトリックス活性基
diol bonding
粒径
45 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
アプリケーション
food and beverages
分離法
normal phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 2 Inhalation
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57016:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)