Merck
505080
Supelco
Discovery® RP-Amide C16 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
Discovery® RP-AmideC16スペルガードカートリッジ, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
認証
suitable for USP L60
品質水準
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
L × 内径
2 cm × 4 mm
マトリックス活性基
amide, alkyl phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Discovery® RP-AmideC16スペルガードカートリッジ[5 μm粒径、L × I.D. 2 cm × 4 mm]には、Discovery®充填剤、2 cmステンレス鋼製本体、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)で被包したステンレス鋼製フリット(2 μm多孔性)が含まれます。スペルガードキット(カートリッジ1個、単独型ホルダー1個、チューブ1個、ナット2個、フェラル2個)により、どの分析カラムにも本カートリッジを使用できます。直接接続ガードカートリッジホルダーは、スペルガードカートリッジをSupelco分析カラムに直接接続することができます。3.0 mmカートリッジは、2個入り包装のみです‐単独型または組立て式ホルダーを別途購入してください。低容量の3.0 mm IDカートリッジは、3 μm粒子を含む分析カラムの保護として良い選択です。
脚注
キット内容:カ-トリッジ1個、単独型ホルダ-1個、チュ-ブ1個、ナット2個、フェラル2個
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Annamaria Jakab et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 27(6), 913-921 (2002-02-12)
Retention parameters of 45 different barbituric acid derivatives were determined on an amide embedded RP silica column (Discovery RP-AmideC16) using non-buffered water-acetonitrile eluent systems. Linear correlation were calculated between the logarithm of the capacity factor and the acetonitrile concentration in