製品名
Discovery® C18 HPLCカラム, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 3 mm
物質
stainless steel column
品質水準
認証
suitable for USP L1
製品種目
Discovery®
特徴
endcapped
メーカー/製品名
Discovery®
包装
1 ea of
標識化の程度
12% Carbon loading
パラメーター
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
25 cm × 3 mm
表面積
300 m2/g
表面被覆率
3 μmol/m2
不純物
<10 ppm metals
Matrix
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
C18 (octadecyl) phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
180 Å
動作pH範囲
2-8
アプリケーション
food and beverages
分離法
reversed phase
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特徴および利点
- 優れた再現性
- 塩基性、酸性分析対象物に対する優れたピ-ク形状
- 安定で、低ブリ-ドのLC-MS分離
- ペプチドや小さなタンパク質の分離
- 多くの同等のC18カラムよりも低い疎水性で迅速な分析を提供
法的情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
504971-40:
504971:
504971-30:
関連コンテンツ
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
504971-30 | 4061833515235 |