Merck
504343
Supelco
SPEチューブキャップ(SPEチューブの上部をプラグ)
solid PTFE, for use with 6mL glass SPE tube, pk of 24
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
solid PTFE
包装
pk of 24
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
適合性
for use with 6mL glass SPE tube
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)