安全性情報
504262
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
別名:
Supelguardガードカートリッジホルダー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
製品名
直結式(スイベル型)ホルダー, Direct-Connect (Swivel-type), for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
物質
stainless steel housing
フィッティング
10-32 female UNF (Valco compatible)
5/16-40 female UNF (threads directly onto HPLC column)
適合性
for use with Supelguard cartridges (2 cm L. x 2.1 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
内径2.1 mmのSupelcoカラム用です。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)