Merck
503290
Aalborg Mass Flowmeter Power Supply
AC/DC input 230 V AC (12 VDC; EU power plug)
別名:
マスフローメーター用230V/12VDCパワーサプライ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112500
脚注
CE approved.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)