Key Documents
502375
Micro-Metering Valve (Low Pressure)
10-32 fingertight fittings
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
eCl@ss:
32060101
物質
PEEK valve
詳細
micro-metering low pressure
メーカー/製品名
Upchurch Scientific, Inc P-446
パラメーター
800 psi max. pressure
フィッティング
10-32 fingertight fittings
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Micro-Metering valve (low pressure) can be used as a component of supercritical fluid extraction apparatus employing supercritical carbon dioxide, which may be used in the extraction and refining of soya-bean oil from full fat soya bean flakes and essential oil from the roots of Vetiveria zizanioides.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Response surface method applied to supercritical carbon dioxide extraction of Vetiveria zizanioides essential oil.
Danh T L, et al.
Chemical Engineering Journal, 155(3), 617-626 (2009)
Characterization of soybean oil extracted by supercritical carbon dioxide and hexane.
Friedrich P J and List R G.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(1), 192-193 (1982)