安全性情報
4M8140-U
Supelco
EPA 501/601 トリハロメタン測定用認証標準物質
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
別名:
THMs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 601,501.1,501.2,501.3
suitable for EPA 601
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 5 × 1 mL
濃度
2000 μg/mL each component in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix is a multi-component solution which contains trihalomethanes EPA certified reference standards (CRMs) such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform.
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
アプリケーション
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix may be used as a CRM to determine the analytes such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform in water samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
4M8140-U:4548173241401
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Modeling the transport of neutral disinfection byproducts in forward osmosis: Roles of reverse salt flux
Xu J, et al.
Water Research, 185(1), 116255-116255 (2020)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
4M8140-U4061832422336