安全性情報
49112-U
Supelco
EPA 8260 サロゲートスタンダードMix、高濃度
certified reference material, 10,000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
認証
EPA 8260
610
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type surrogate
包装
ampule of 1 mL
濃度
10,000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
EPA Method 8260 Surrogate Standards Mix High Concentration is a multi-component solution containing certified reference materials (CRMs) such as 4-bromofluorobenzene, dibromofluoromethane, 1,2-dichloroethane-d4, and toluene-d8.
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    4-Bromofluorobenzene
    Dibromofluoromethane
    1,2-Dichloroethane-d4
    Toluene-d8
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
49112-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)