Merck
48266
Supelco
ASTM® D5134 Qualitative Reference Reformate Standard
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D5134
包装
pkg of 6 × 1 mL
濃度
(Approx. 70 identified components. Neat fraction.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
32 °C
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Approximately 70 identified componets. Neat fraction. Actual refinery reformate product.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アプリケーション
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F
引火点(℃)
21 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48266:4548173228655
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)