安全性情報
48246
Supelco
EPA 525, 525.1 PCB Mix
certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
certified reference material
TraceCERT®
認証
EPA 525,525.1,525.2
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
特徴
standard type calibration
包装
ampule of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-30°C
アプリケーション
EPA 525, 525.1 PCB Mix has been used as a deuterated internal standard in the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine water samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    2-Chlorobiphenyl
    2,3-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,3′,4,4′,6-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,6′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,3′,4,6-Pentachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′-Tetrachlorobiphenyl
    2,2′,3,3′,4,5′,6,6′-Octachlorobiphenyl
    2,4,5-Trichlorobiphenyl
    すべて表示 (8)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48246:4548173221816
48246-VAR:
48246-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dynamic behaviour of polycyclic aromatic hydrocarbons in Brighton marina, UK
King.J.A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 48, 229-239 (2004)