認証
EPA 8080,8081
特徴
standard type calibration
包装
pkg of 1 kit
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Includes 1 ml of the following solutions, each at 1000 μg/ml in isooctane unless otherwise noted.
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Aroclor 1016 solution (48097) 1 mL
- Aroclor 1221 solution (48098) 1 mL
- Aroclor 1232 solution (44805) 1 mL
- Aroclor 1242 solution (44806) 1 mL
- Aroclor 1248 solution (44807) 1 mL
- Aroclor 1254 solution (44808) 1 mL
- Aroclor 1260 solution(44809) 1 mL
- Aroclor 1262 solution (44810) 1 mL
- Chlordane (48065-U) 1 mL
- TCL Pesticides Mix (48913) 1 mL
- Toxaphene (48103) 1 mL
すべて表示 (11)
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
48114:
48114-BULK:
48114-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)