安全性情報
47205
Supelco
ASTM® D4815 定量的キャリブレーション用混合物1
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D4815
包装
ampule of 1 mL
濃度
(each component at the nominal wt% indicated)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
Each component at the nominal weight percent listed.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
アナライト
詳細
    tert-Butanol .095 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 19 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 2.85 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 1.19 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 71.87 % (w/w)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-27.4 °F
引火点(℃)
-33 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47205:4548173285832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)