安全性情報
47084-U
Supelco
アミド試験用混合物
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
包装
ampule of 1 mL
濃度
in acetonitrile: water (1:1) (varied conc.)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
適合性
use to QA hydrophobic reversed phase columns
フォーマット
multi-component solution
保管温度
room temp
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
アナライト
詳細
    Uracil 7 μg/L
    Acetophenone 7 μg/L
    Benzene 750 μg/L
    Toluene 775 μg/L
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47084-U:4548173335551
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)