安全性情報
47080-U
Supelco
バクテリア酸メチルエステル(BAME)Mix
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate), analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
solution (10 mg/mL total concentration in methyl caproate)
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
multi-component solution
保管温度
-10 to -25°C
詳細
カプロン酸メチル(総濃度10 mg/mL)中の細菌酸メチルエステルの定量標準品です。本ミックスを用いて、細胞の脂肪酸組成に基づいて種々の細菌を識別します。本標準品のクロマトグラフィー分析に関する情報は、テクニカルサービス(techservice@sial.com)に連絡してください。
脂肪酸メチルエステル(FAME)標準品の混合溶液ミックスの全ラインナップをご覧ください。
アプリケーション
本分析標準品は以下の用途で使用されています:
  • 細菌脂肪酸メチルエステル(FAME)のガスクロマトグラフィー-真空紫外分光(GC-VUV)分析に基づく細菌同定法の開発
  • 微生物油からエステル交換後に得られるバイオディーゼルのガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)による脂肪酸メチルエステル(FAME)プロファイリング
  • ウナギのleptocephalus幼生の脂質抽出物中の脂肪酸メチルエステル(FAME)のGC-FID法ベースの分離・定量
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
アナライト
詳細
    Methyl undecanoate
    Methyl (±)-2-hydroxydecanoate
    Methyl dodecanoate
    Methyl tridecanoate
    Methyl 2-hydroxydodecanoate
    Methyl (±)-3-hydroxydodecanoate
    Methyl myristate
    Methyl 13-methyltetradecanoate
    Methyl 12-methyltetradecanoate
    Methyl pentadecanoate
    Methyl 2-hydroxytetradecanoate
    Methyl 3-hydroxytetradecanoate
    Methyl 14-methylpentadecanoate
    Methyl cis-9-hexadecenoate
    Methyl palmitate
    Methyl 15-methylhexadecanoate
    Methyl cis-9,10-methylenehexadecanoate
    Methyl heptadecanoate
    Methyl 2-hydroxyhexadecanoate
    Methyl linoleate
    Methyl oleate
    Methyl trans-9-octadecenoate
    Methyl stearate
    Methyl methyleneoctadecanoate (all cis-9,10)
    Methyl nonadecanoate
    Methyl eicosenoate
    すべて表示 (26)
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
47080-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
J Rauseo et al.
Journal of hazardous materials, 378, 120769-120769 (2019-06-20)
The application of anaerobically digested cattle manure on agricultural land for both improving its quality and recycling a farm waste is an increasingly frequent practice in line with the circular economy. However, knowledge on the potential risk of spreading antibiotic
Maozi Lin et al.
International journal of phytoremediation, 20(8), 813-822 (2018-05-19)
In a controlled experiment, we assessed the effect of phosphate-solubilizing bacterium (PSB) on the soil metal (Cu2+) phytoremediation by Wedelia trilobata and examined the effect of the interaction of Cu contamination and PSB on the growth of W. trilobata. We
M Baldin et al.
Journal of dairy science, 101(1), 376-385 (2017-11-13)
Diet-induced milk fat depression (MFD) is a multifactorial condition resulting from the interaction of numerous risk factors, including diet fermentability and unsaturated fatty acids concentration, feed additives, and individual cow effects. 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoate (HMTBa) is a methionine analog that has been
Nadine Ebm et al.
Hydrobiologia, 848(2), 371-383 (2020-12-22)
The River Continuum Concept implies that consumers in headwater streams have greater dietary access to terrestrial basal resources, but recent studies have highlighted the dietary importance of high-quality algae. Algae provide consumers with physiologically important omega-3 (n-3) polyunsaturated fatty acids
Fen Guo et al.
The Journal of animal ecology, 90(11), 2678-2691 (2021-08-07)
There is growing recognition of the importance of food quality over quantity for aquatic consumers. In streams and rivers, most previous studies considered this primarily in terms of the quality of terrestrial leaf litter and importance of microbial conditioning. However
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
47080-U4061832359403