安全性情報
46023AST
Supelco
Astec® CYCLOBOND II Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
製品名
Astec® Cyclobond II Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
物質
stainless steel column
品質水準
製品種目
Astec®
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Astec®
パラメーター
0-50 °C temperature
172 bar pressure (2500 psi)
テクニック
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × 内径
15 cm × 4.6 mm
Matrix
silica particle platform
fully porous particle
マトリックス活性基
cyclodextrin, gamma- phase
粒径
5 μm
ポアサイズ
100 Å
使用pH
3.5-7
分離法
chiral
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CYCLOBOND IIは8つのグルコピラノースのユニットで構成されて円錐台形をしており、多重環構造に対する優れたキラルセレクターです。アントラセン環やクリセン環、ピレン環などの環状構造をもつ化合物の異性体の分離に有用です。CYCLOBOND IIは選択性と安定性に優れ、極性有機モードでの分離にも用いることができます。ステロイド、ポルフィリン、FMOCアミノ酸などの分離が可能です。
  • 結合相:非誘導体化、天然γ-シクロデキストリン
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Series of homologous displacers for preparative chiral displacement chromatographic separations on Cyclobond-II columns
Quintero,Gilberto, et al.
Journal of Chromatography A, 693 (1), 1-5 (1995)
Separation and identification of sulfurized alkylphenols in oil by high-performance liquid chromatography with evaporative light scattering and mass spectrometric detection
Chen, Evan N., Jr., Nero, Vincent P.
Journal of Chromatography A, 549, 247-256 (1991)
A M Abushoffa et al.
Journal of chromatography. A, 700(1-2), 51-58 (1995-05-12)
The methods of separation of the enantiomers of the chiral drug oxamniquine are compared, between HPLC with either cyclodextrins and their related derivatives as chiral selectors in the mobile phase or immobilised in a chiral stationary phase (as Cyclobond I
Optical resolution of flavanones by high-performance liquid chromatography on various chiral stationary phases
Krause, Martin; Galensa, Rodolf
Journal of Chromatography A, 514, 147-159 (1990)
Yasith S Nanayakkara et al.
Journal of chromatography. A, 1305, 94-101 (2013-08-03)
Isochromene derivatives are very important precursors in the natural products industry. Hence the enantiomeric separations of chiral isochromenes are important in the pharmaceutical industry and for organic asymmetric synthesis. Here we report enantiomeric separations of 21 different chiral isochromene derivatives
関連コンテンツ
CYCLOBOND is the name given to Astec technology for bonding cyclodextrins to a high purity silica gel through a stable ether linkage.