安全性情報
44893-U
Supelco
ASTM D6584 モノオレイン
5000 μg/mL in pyridine, analytical standard
別名:
モノオレイン 溶液, バイオディーゼル中の不純物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
認証
ASTM® D6584
包装
pkg of 3 mL
濃度
5000 μg/mL in pyridine
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
petroleum
フォーマット
single component solution
官能基
ester
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
InChI Key
RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
以下による置換
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44893-U-KC:
44893-VAR:
44893-BULK:
44893-U:4548173963488
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)