アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]([13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i15+1,16+1,17+1,18+1
InChI Key
QIQXTHQIDYTFRH-ZYWWEACVSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
43451-VAR:
43451-BULK:
43451-1MG:
43451-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)