Merck
43306
Supelco
フィタン酸
mixture of isomers, analytical standard
別名:
3,7,11,15-テトラメチルヘキサデカン酸, NSC 108698, フィタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H40O2
CAS番号:
分子量:
312.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質
mixture of isomers
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
InChI Key
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
43306-100MG:
43306-10MG:
43306-VAR:
43306-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)