Merck
43044
Supelco
cis-7,10,13,16-ドコサテトラエン酸
analytical standard
別名:
DTA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36O2
CAS番号:
分子量:
332.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI Key
TWSWSIQAPQLDBP-DOFZRALJSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
43044-BULK:
43044-10MG:
43044-100MG:
43044-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)