certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
濃度
5000 μg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(CCCCC1)N=O
InChI
1S/C5H10N2O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
InChI Key
UWSDONTXWQOZFN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
40458:4548173146126
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック