Merck
29895-U
Supelco
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 10 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
metal
品質水準
認証
ASTM® 2887,2877 (extended)
パラメーター
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
151
df
0.88 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
10 m × 0.53 mm
アプリケーション
petroleum
カラムタイプ
capillary non-polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: This rugged metal column is designed for simulated distillation, an application performed in the petroleum industry that reveals the boiling point distribution of a sample.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
  • >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)