Merck
29683-U
Supelco
Alumina KCl PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115710
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
詳細
PLOT = Porous Layer Open Tubular
パラメーター
-100-200 °C temperature
厚さの平均
10 μm
df
10 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 内径
50 m × 0.53 mm
マトリックス活性基
Chloride-deactivated alumina phase
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
カラムタイプ
capillary PLOT
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons. Because this column is slightly less polar than Alumina Sulfate PLOT columns, it provides a different elution order pattern when alkane, alkene, and alkyne mixtures of light hydrocarbons are analyzed. It also provides excellent separation of many common fluorinated compounds, such as freons.
USP Code: None
Phase:
  • Chloride-deactivated alumina
Temp. Limits:
  • -100 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)