Merck
29626-U
SGEオートシリンジ、固定ニードル、CTC/LEAP用
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
26 ga
特徴
point style 1
syringe type F (cemented needle)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
SGE 002986
ニードルL × 外径
50 mm × 0.47 mm
容量
10 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)