Merck
29153-U
Supelco
Inter-Seal結合キャップ(分離不能キャップおよびライナー)
black cap, PTFE/silicone, thread for 13-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone
black cap
包装
pkg of 100 ea
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inter-Seal接着キャップは、裏張りが落ちるのを防ぐとともに高価で時間がかかる手動組み立てを不要にします。これらは、接着剤を使用せずにPTFE/シリコーンをポリプロピレン製密封装置に結合して作製されています。結合によってセプタムが適切な位置に収まり、ビン開口部に固定されます。この一体型システムは複数回の注入に耐えるため、費用効率が極めて高くなります。
次のような利点があります。
  • 極めて高い接着強度
  • 繰り返し注入が可能
  • コアリング耐性を持つ
  • 優れた再密封性
  • 広範な化学薬品に対する耐性
法的情報
Inter-Seal is a trademark of Integrated Liner Technologies, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)