Merck
Inter-Seal™結合キャップ(分離不能キャップおよびライナー) white polypropylene cap (15mm center hole), tan PTFE/silicone, thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40 mL vial, pkg of 1000 ea
Inter-Seal結合キャップ(分離不能キャップおよびライナー)
Inter-Seal™結合キャップ(分離不能キャップおよびライナー) white polypropylene cap (15mm center hole), tan PTFE/silicone, thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40 mL vial, pkg of 1000 ea