Merck
2879625-U
Supelco
インレットライナー、スプリット/スプリットレス型、直線ファスト FocusLinerデザイン(ウール充填)
pkg of 25 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115719
NACRES:
SB.54
包装
pkg of 25 ea
L × 外径 × 内径
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Agilent(5890、6890、および7890)に適合します。
  • Finnigan(9001GCQ)に適合します。
  • Varian(CP-1177注入器)に適合します。
法的情報
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)