Merck
2636801
Supelco
インレットライナー、スプリットレス型、シングルテーパーデザイン
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
glass liner
詳細
Universal flash
特徴
glass flash insert
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Varian 03-918339-00 (OEM)
L × 外径 × 内径
73 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
適合性
for use with Varian 1075/1077 Injectors
technique used for 0.53 mm I.D. columns
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャピラリー注入ポート用の不活性化(シラン化)されたガラス製入口の裏張り。
  • Varian(1075および1077注入器)に適合します。
その他情報
I263680 --> material nos. 2636801 (1pk), 2636805 (5pk), & 2636825 (25pk).
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)