Merck
28412-U
Supelco
10 mm/10 mmユニオン
PTFE, pk of 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
13111000
NACRES:
NB.21
物質
PTFE
詳細
for connecting glass dioxin columns and reversible tubes with 10mm stem O.D.
包装
pk of 3
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
アプリケーション
food and beverages
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yukio Okada et al.
PloS one, 6(4), e19158-e19158 (2011-05-12)
Elevation of extracellular Ca(2+) concentration induces intracellular Ca(2+) signaling in parathyroid cells. The response is due to stimulation of the phospholipase C/Ca(2+) pathways, but the direct mechanism responsible for the rise of intracellular Ca(2+) concentration has remained elusive. Here, we