Merck
28158-U
Supelco
Omega Battery Charger
AC/DC input 240 V AC, units charged: 1
別名:
240 Vシングルユニットオメガチャージ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for use with Escort Elf Air Sampling Pump
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
品質
CE approved.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)