Key Documents
27423
Supelco
スナップリング ポリプロピレンオートサンプラーマイクロバイアル
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
別名:
Snap Ring Vial, 100μL, polypropylene, 100 pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
natural polypropylene vial
詳細
with molded conical insert
特徴
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.1 mL
フィッティング
thread for 11 mm
適合性
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)