Merck
27228
Supelco
PTFE/ラバー製セプタム付きクリンプシール
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
包装
pkg of 100 ea
外径
20 mm
シール直径×厚み
20 mm × 3.2 mm
適合性
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)