Merck
27175-U
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 22 mL vial (with 20 mm thread), thread for 20-400
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
aluminum liner
black phenolic solid cap
サイズ
20-400
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
135 °C temp. limit
フィッティング
thread for 20-400
適合性
for use with 22 mL vial (with 20 mm thread)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Screw caps [for use with 22 mL vial (with 20 mm thread)] are available for use with sealing septa and solid caps with aluminum liners. Caps are offered in black solid phenolic caps that can withstand a maximum temperature of 135° C.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)