安全性情報
26703
Hamilton® syringe, 600 series
62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton® Syringe 65RNR, 5UL 22S GA, 2IN, PT#3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22s ga
詳細
Microliter
特徴
removable needle
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 87943
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
5 μL
適合性
for use with Rheodyne
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The 600 series syringes [62RNR, volume 5 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)] are ideal for dispensing volumes from 0.25 μL up to 5 μL and is often used in applications that require one handed operation because of the short stroke length and the reinforced plunger.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)