安全性情報
26259
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
100F-GT, volume 100 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
別名:
SYRINGE SGE 100UL FN GASTIGHT®, PT#2, 25GA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 005200
ニードルL × 外径
50 mm × 0.50 mm
容量
100 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • SGE gas tight syringe with fixed needle, Model: 100F-GT.
  • Made of borosilicate glass, PTFE plunger tips and KEL-F Luer cones.
  • Autoclavable syringes but the plunger should be removed.
  • Features an interference fit between the plunger tip and the barrel which enhances the gas sealing properties of the syringe.
  • Maximum inertness for liquid or gas samples.
  • Suitable for manual dispenser/diluter applications.
  • High accuracy of dispensed volume.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)