物質
glass column
品質水準
メーカー/製品名
Agilent
パラメーター
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
L × 外径 × 内径
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matrix
80/120 Carbopack B DA support
マトリックス活性基
4% Carbowax 20M phase
カラムタイプ
packed GC
適合性
for use with Agilent Configuration A
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性な検体の分析など、高度の不活性を必要とする用途にはガラス製カラムをご使用ください。すべてのガラス製カラムに独自の高温シラン化処理を行って不活性を確保しています。このカラムは、Agilent 5890および6890(A構成、オンカラム注入、TCD以外の検出器)に適合します。
アプリケーション
lactic acid/volatile fatty acids
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)