Merck
24843
Supelco
Mini-Buck Flow Calibrator
model, M-5, flow rate 1-6000 mL/min
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
特徴
model M-5
flow rate measuring range
1-6000 mL/min
テクニック
active air sampling: suitable
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Battery charger not included, order separately.
アプリケーション
Mini-buck flow calibrator is a gas flow calibrator, which may be used for the development and evaluation of a calibration gas generator based on the injection method for the analysis of volatile organic compounds in air.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Development and evaluation of a calibration gas generator for the analysis of volatile organic compounds in air based on the injection method.
Rosenberg E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 371(6), 798-805 (2001)