Merck
24812-U
Supelco
Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Short Design
pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
SB.54
特徴
ferrule type short
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Agilent/HP 500-2118 (OEM)
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supelco社は、これらのグラファイト製フェルールの設計を改良し、閃光を最小化したクリーンかつシャープな外形を実現しました。
特徴:
指で締めた後、さらに1/4回転させて密封します。密封時の接触面の最大化、取り付け時にカラムが汚染されるリスクの軽減。
材質:フレキシブルグラファイト
最高温度:450°C
Swage type fittings are one of the most popular connectors which are available in metal and plastic forms; they are very useful for connecting similar or dissimilar materials, like metal to glass or metal to plastic. The general swage tubing coupler has four parts namely the body, into which the tube is placed, two ferrules that is front ferrule and back ferrule and lastly a packing nut. If one is using the original nut supplied for the injector and non-MS detector end of an GC instrument, one should choose a Supeltex short design ferrule. Supeltex M-4 (flexible graphite) ferrules provide great sealability, ensuring a leaktight seal for extended periods at high temperature. It has limited reusability.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Manipulation of Air-Sensitive Compounds.
Shriver DF.
Nature, 217-218 (1986)