Merck
24196-U
Supelco
SPB®-20キャピラリーGCカラム
size × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.00 μm
別名:
GC column, SPB-20, 20% diphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
eCl@ss:
32119290
NACRES:
SB.54
物質
fused silica
品質水準
認証
OSHA 62
meets requirements for USP G32
パラメーター
-25-300 °C temperature (isothermal or programmed)
β値
63
df
1.00 μm
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
サイズ × 内径
30 m × 0.25 mm
マトリックス活性基
Bonded; poly(20% diphenyl/80% dimethyl siloxane) phase
アプリケーション
clinical
food and beverages
カラムタイプ
capillary intermediate polar
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
用途:このカラムはフェニル成分が比較的高い(20%)ために中極性を有し、異なる極性化合物の溶出順を確認情報として生み出します。多くの場合、芳香族検体の分析に使用されます。
USPコード:このカラムは、USP G32の要件を満たしています。
:
  • 結合済み
  • ポリ(20%ジフェニル/80%ジメチルシロキサン)
温度限界:
  • -25°C~300°C(等温またはプログラム温度)
アプリケーション
SPB®-20 fused silica capillary column is suitable for separating amino acid and keto acid by gas chromatography coupled with mass spectrometry.
その他情報
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
法的情報
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Branched-chain Amino Acids.
Harris RA and Sokatch JR.
Science, 65-66 (2000)