安全性情報
23869
Supelco
CapSeal Bullet Capillary Ferrule, Short Design
I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 48 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 48 ea
内径
0.8 mm
適合性
0.53 mm Column I.D.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CapSeal Bullet™フェルールは、アルミニウム製のベースに組み込まれたグラファイト材からできています。この独特な設計によってフェルールがフィッティングに付着しないため、取り外しが簡単になります。付着したフェルールを見つけ出し、フィッティングが損傷するリスクを冒す悩みを解消します。
特徴:指で締めた後、さらに1/8回転させて密封します。再利用可能です。末端に特殊なテーパー処理を施しているため、グラファイトがフィッティングに押し出されることはありません。
材質:アルミニウム製のベースに組み込まれたグラファイト
最高温度:450°C
The CapSeal Bullet ferrule, with its innovative design, provides a refined graphite ferrule with a clean sharp profile, and minimal flashing to ensure maximum sealing surface and minimal possibility of column contamination during installation. The CapSeal Bullet ferrule allows low-torque sealing (effectiveat 1/8-turn past fingertight), and has a temperature limit of 450 °C for both isothermal and programmed temperature use, under normal conditions. Furthermore CapSeal Bullet ferrules to provide a leak-free connection for any application.
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)