Merck
23311
Supelco
Stainless Steel Graphite Ferrules
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
包装
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Shimadzu 221-15563-91 (OEM)
詳細
Shimadzu GCの5 mmのカラムとライナーに使用するグラファイト製フェルールおよびステンレス鋼製スペーサーです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)